4-Brom-3-iodanilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400870-250MG OR400870-1G OR400870-5G
APOSOR400870-250MGEA 108 CHF
APOSOR400870-250MG APOSOR400870-1G APOSOR400870-5G
4-Brom-3-iodanilin 95+%
4-Brom-3-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
MW: 297,9191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16622212
CAS-Nummer: 63037-64-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III