5-Nitro-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methyl-5-nitrophenol
OR400867-1G
OR400867-5G
APOSOR400867-1GEA
236
CHF
APOSOR400867-1G
APOSOR400867-5G
5-Nitro-m-kresol 98%
5-Nitro-m-kresol
Formel:
C₇H₇NO₃ MW: 153,1354 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09038591 CAS-Nummer: 127818-58-0 |