3-Brom-4-iodbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400773-1G
OR400773-5G
OR400773-10G
APOSOR400773-1GEA
26.2
CHF
APOSOR400773-1G
APOSOR400773-5G
APOSOR400773-10G
3-Brom-4-iodbenzonitril
3-Brom-4-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrIN MW: 307,9100 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800817 CAS-Nummer: 1000577-94-5 |