6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40075-1G OR40075-250MG OR40075-5G
APOSOR40075-1GEA 166 CHF
APOSOR40075-1G APOSOR40075-250MG APOSOR40075-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909644
CAS-Nummer: 76537-23-0