2-Brom-6-iodbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR400749-1G OR400749-5G
APOSOR400749-1GEA 72.2 CHF
APOSOR400749-1G APOSOR400749-5G
2-Brom-6-iodbenzonitril
2-Brom-6-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃BrIN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619725
CAS-Nummer: 1245648-93-4