3-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR400655-1G
OR400655-5G
APOSOR400655-1GEA
81.9
CHF
APOSOR400655-1G
APOSOR400655-5G
3-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5930 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999135 CAS-Nummer: 223778-54-9 |