3-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
OR400651-1G OR400651-5G
APOSOR400651-1GEA 112 CHF
APOSOR400651-1G APOSOR400651-5G
3-Brom-o-anisaldehyd
3-Brom-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,0400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834811
CAS-Nummer: 88275-87-0