1-Brom-3-chlor-5-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400623-25G
APOSOR400623-25GEA 142 CHF
APOSOR400623-25G
1-Brom-3-chlor-5-iodbenzol
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
MW: 317,3500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07778998
CAS-Nummer: 13101-40-1