4-Brom-2-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400615-25G
OR400615-100G
APOSOR400615-25GEA
81.9
CHF
APOSOR400615-25G
APOSOR400615-100G
4-Brom-2-nitrobenzaldehyd 97%
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230,0156 g/mol Melting Pt: 95…98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463687 CAS-Nummer: 5551-12-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |