7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR400610-1G
OR400610-5G
APOSOR400610-1GEA
129
CHF
APOSOR400610-1G
APOSOR400610-5G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel:
C₆H₅BrN₄ MW: 213,0347 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846606 CAS-Nummer: 882521-63-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)