4-Methylnicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR40060-1G OR40060-250MG OR40060-500MG OR40060-2.5G
APOSOR40060-1GEA 403 CHF
APOSOR40060-1G APOSOR40060-250MG APOSOR40060-500MG APOSOR40060-2.5G
4-Methylnicotinoyl chloride
4-Methylnicotinoyl chloride
Formel: C₇H₆ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08751335
CAS-Nummer: 155136-54-2