3-(Dimethylamino)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde
OR400567-250MG OR400567-1G
APOSOR400567-250MGEA 136 CHF
APOSOR400567-250MG APOSOR400567-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyd 95%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05148649
CAS-Nummer: 619-22-7