3,4-Dibromanisol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400564-1G OR400564-5G
APOSOR400564-1GEA 25.8 CHF
APOSOR400564-1G APOSOR400564-5G
3,4-Dibromanisol
3,4-Dibromanisol
Formel: C₇H₆Br₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070786
CAS-Nummer: 62415-74-1