1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5’-Bromo-2’-nitroacetophenone
OR400555-5G
APOSOR400555-5GEA
161
CHF
APOSOR400555-5G
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Formel:
C₈H₆BrNO₃ MW: 244,0400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10698995 CAS-Nummer: 41877-24-1 |