2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400551-1G
OR400551-5G
APOSOR400551-1GEA
92.3
CHF
APOSOR400551-1G
APOSOR400551-5G
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
2-Iodo-4-methoxyaniline
Formel:
C₇H₈INO MW: 249,05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07776739 CAS-Nummer: 191348-14-8 |