5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Oxo-4,5-dihydropyrazine-2-carboxylic acid
OR40051-100G OR40051-25G
APOSOR40051-100GEA 251 CHF
APOSOR40051-100G APOSOR40051-25G
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C5H4N2O3
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11978170
CAS-Nummer: 34604-60-9