2-Brom-5-iodbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4005-1G OR4005-25G OR4005-5G
APOSOR4005-1GEA 26.2 CHF
APOSOR4005-1G APOSOR4005-25G APOSOR4005-5G
2-Brom-5-iodbenzoesäure
2-Brom-5-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Melting Pt: 171…175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079716
CAS-Nummer: 25252-00-0