2-(Aminomethyl)pyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Pyrazin-2-ylmethanamine
OR40048-1G OR40048-5G OR40048-10G
APOSOR40048-1GEA 26.2 CHF
APOSOR40048-1G APOSOR40048-5G APOSOR40048-10G
2-(Aminomethyl)pyrazin 97%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109.1292 g/mol
Siedepunkt: 87…88 °C/3mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00673149
CAS-Nummer: 20010-99-5