2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400479-1G
OR400479-25G
OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA
26.2
CHF
APOSOR400479-1G
APOSOR400479-25G
APOSOR400479-5G
2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure
2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₃ MW: 186,4000 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04039878 CAS-Nummer: 385370-80-9 |