2-Brom-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400475-1G OR400475-25G OR400475-5G
APOSOR400475-1GEA 27.9 CHF
APOSOR400475-1G APOSOR400475-25G APOSOR400475-5G
2-Brom-3-iodpyridin
2-Bromo-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Melting Pt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09056782
CAS-Nummer: 265981-13-3