2-Pyrazinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyrazin-2(1H)-one, 2(1H)-Pyrazinone, 2-Pyrazinol
OR40046-1G OR40046-5G
APOSOR40046-1GEA 26.2 CHF
APOSOR40046-1G APOSOR40046-5G
2-Pyrazinol 95%
2-Hydroxypyrazine
Formel: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233966
CAS-Nummer: 6270-63-9