2-Amino-6-chlorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400447-25G OR400447-5G
APOSOR400447-25GEA 337 CHF
APOSOR400447-25G APOSOR400447-5G
2-Amino-6-chlorphenol
2-Amino-6-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143.5700 g/mol
Melting Pt: 80…81 °C
Flash-Pt: 103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07801210
CAS-Nummer: 38191-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III