3-iod-4-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400409-5G
APOSOR400409-5GEA
156
CHF
APOSOR400409-5G
3-iod-4-nitrophenol
3-iod-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄INO₃ MW: 265,01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11617270 CAS-Nummer: 50590-07-3 |