6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400397-1G OR400397-5G
APOSOR400397-1GEA 80.1 CHF
APOSOR400397-1G APOSOR400397-5G
6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one 95%
6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Formel: C₈H₆BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09972273
CAS-Nummer: 1017783-09-3