1-Octanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR40039-2.5LEA
166
CHF
APOSOR40039-2.5L
APOSOR40039-10L
1-Octanol 98%
1-Octanol
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH MW: 130,23 g/mol Siedepunkt: 193…195 °C Melting Pt: –16 °C Dichte: 0,825 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 81 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002988 CAS-Nummer: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 |