6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromophthalide
OR400356-5G
APOSOR400356-5GEA
103
CHF
APOSOR400356-5G
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Formel:
C₈H₅BrO₂ MW: 213,0281 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03428561 CAS-Nummer: 19477-73-7 |