3-Brom-5-chlorbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400323-1G OR400323-5G
APOSOR400323-1GEA 29.3 CHF
APOSOR400323-1G APOSOR400323-5G
3-Brom-5-chlorbenzaldehyd 95%
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797226
CAS-Nummer: 188813-05-0