2,4,6-Trimethoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethoxyphenyl)borane
OR4003-1G
OR4003-5G
APOSOR4003-1GEA
108
CHF
APOSOR4003-1G
APOSOR4003-5G
2,4,6-Trimethoxyphenylboronsäure 97%
2,4,6-Trimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₅ MW: 212,01 g/mol Melting Pt: 96…100 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01114642 CAS-Nummer: 135159-25-0 |