4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40029-1G OR40029-10G OR40029-5G
APOSOR40029-1GEA 328 CHF
APOSOR40029-1G APOSOR40029-10G APOSOR40029-5G
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213154
CAS-Nummer: 65113-25-9