2-Brom-4-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400245-25G OR400245-5G OR400245-1G
APOSOR400245-25GEA 53.2 CHF
APOSOR400245-25G APOSOR400245-5G APOSOR400245-1G
2-Brom-4-nitrophenol
2-Brom-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Melting Pt: 112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656567
CAS-Nummer: 5847-59-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III