2-Methoxy-4-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR400239-1GEA
83.7
CHF
APOSOR400239-1G
2-Methoxy-4-methylbenzaldehyd
2-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,1700 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06248007 CAS-Nummer: 57415-35-7 |