2-Methoxy-4-methylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR400229-1G
OR400229-5G
APOSOR400229-1GEA
71.5
CHF
APOSOR400229-1G
APOSOR400229-5G
2-Methoxy-4-methylbenzonitril
2-Methoxy-4-methylbenzonitril
Formel:
C₉H₉NO MW: 147,1700 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847156 CAS-Nummer: 53078-69-6 |