Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40019-1G OR40019-5G
APOSOR40019-1GEA 68 CHF
APOSOR40019-1G APOSOR40019-5G
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoat 96%
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoat
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11053807
CAS-Nummer: 716-43-8