2-Amino-3-chlorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400160-5G
APOSOR400160-5GEA 223 CHF
APOSOR400160-5G
2-Amino-3-chlorphenol
2-Amino-3-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848418
CAS-Nummer: 56962-00-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III