4-Iod-3-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400150-1G OR400150-5G OR400150-25G
APOSOR400150-1GEA 26.2 CHF
APOSOR400150-1G APOSOR400150-5G APOSOR400150-25G
4-Iod-3-nitrobenzoesäure 97%
4-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄INO₄
MW: 293,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00502399
CAS-Nummer: 35674-27-2