Methyl-4-iod-3-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
OR400138-25G
APOSOR400138-25GEA 152 CHF
APOSOR400138-25G
Methyl-4-iod-3-nitrobenzoat
Methyl-4-iod-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆INO₄
MW: 307,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064223
CAS-Nummer: 89976-27-2