1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR400097-1G OR400097-5G
APOSOR400097-1GEA 49.9 CHF
APOSOR400097-1G APOSOR400097-5G
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Formel: C₉H₉BrO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22573041
CAS-Nummer: 380225-68-3