2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400081-1G
OR400081-250MG
OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA
61
CHF
APOSOR400081-1G
APOSOR400081-250MG
APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₂ Melting Pt: 67…69 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09834663 CAS-Nummer: 10401-18-0 |