6-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxybenzaldehyde
OR400072-1G
APOSOR400072-1GEA 94 CHF
APOSOR400072-1G
6-Brom-o-anisaldehyd
6-Brom-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059232
CAS-Nummer: 126712-07-0