Methyl-4-bromsalicylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-hydroxybenzoate
OR400066-1G OR400066-5G OR400066-25G
APOSOR400066-1GEA 26.2 CHF
APOSOR400066-1G APOSOR400066-5G APOSOR400066-25G
Methyl-4-bromsalicylat
Methyl-4-bromsalicylat
Formel: C₈H₇BrO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780736
CAS-Nummer: 22717-56-2