3-Bromisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 8-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400020-1G OR400020-5G OR400020-25G
APOSOR400020-1GEA 41.8 CHF
APOSOR400020-1G APOSOR400020-5G APOSOR400020-25G
3-Bromisatosäureanhydrid
3-Bromisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄BrNO₃
MW: 242,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738735
CAS-Nummer: 331646-98-1