4-Nitroisatosäureanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Nitro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400019-1G OR400019-5G OR400019-10G
APOSOR400019-1GEA 26.2 CHF
APOSOR400019-1G APOSOR400019-5G APOSOR400019-10G
4-Nitroisatosäureanhydrid 95%
4-Nitroisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄N₂O₅
MW: 208,13 g/mol
Melting Pt: 253 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798220
CAS-Nummer: 63480-10-4