4-Methylisatosäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400018-1G
OR400018-5G
APOSOR400018-1GEA
73.1
CHF
APOSOR400018-1G
APOSOR400018-5G
4-Methylisatosäureanhydrid 97%
4-Methylisatosäureanhydrid
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,1568 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426400 CAS-Nummer: 63480-11-5 |