4-Bromisatosäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400015-1G
OR400015-25G
OR400015-5G
APOSOR400015-1GEA
68
CHF
APOSOR400015-1G
APOSOR400015-25G
APOSOR400015-5G
4-Bromisatosäureanhydrid 97%
4-Bromisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₄BrNO₃ MW: 242,03 g/mol Melting Pt: 256 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11113115 CAS-Nummer: 76561-16-5 |