3-Chlorisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
8-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400010-1G
OR400010-5G
OR400010-25G
APOSOR400010-1GEA
57.5
CHF
APOSOR400010-1G
APOSOR400010-5G
APOSOR400010-25G
3-Chlorisatosäureanhydrid
3-Chlorisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₄ClNO₃ MW: 197,5753 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06809785 CAS-Nummer: 63497-60-9 |