5-Brom-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Bromo-5-methylphenol
OR399005-10G
OR399005-5G
APOSOR399005-10GEA
144
CHF
APOSOR399005-10G
APOSOR399005-5G
5-Brom-m-kresol 98%
5-Brom-m-kresol
Formel:
C₇H₇BrO MW: 187.0300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09038281 CAS-Nummer: 74204-00-5 |