(4-Nitrophenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3989-100G OR3989-25G OR3989-1G
APOSOR3989-100GEA 94.4 CHF
APOSOR3989-100G APOSOR3989-25G APOSOR3989-1G
(4-Nitrophenyl)essigsäure 97%
(4-Nitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Melting Pt: 150…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007383
CAS-Nummer: 104-03-0
EINECS: 203-168-5