N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzolsulfonamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-[N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid, (4-(N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR3985-100MG
OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA
26.2
CHF
APOSOR3985-100MG
APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzolsulfonamid 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₂BNO₅S MW: 245,0600 g/mol Melting Pt: 278…284 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07363750 CAS-Nummer: 850568-77-3 |