3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Chlor-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-Chloro-p-toluenesulphochloride, 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR3971-100G OR3971-25G OR3971-5G
APOSOR3971-100GEA 529 CHF
APOSOR3971-100G APOSOR3971-25G APOSOR3971-5G
3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid 98%
3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C/0.05mmHg
Melting Pt: 34…38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203987
CAS-Nummer: 42413-03-6
UN: 3261
ADR: 8,II