4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (E)-3-(4-Boronophenyl)acrylic acid
OR3953-1G OR3953-5G OR3953-25G
APOSOR3953-1GEA 97.5 CHF
APOSOR3953-1G APOSOR3953-5G APOSOR3953-25G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₉BO₄
MW: 191.9764 g/mol
Melting Pt: 222…224 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01075704
CAS-Nummer: 159896-15-8